Documents
1.16995
Supelco
Nitrate Test Strips, reflectometric
3-90 mg/L (NO₃⁻), REFLECTOQUANT®
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer les nitrates pour lecteur d'instrument, Bandelettes réactives chimiques pour mesurer les nitrates
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des nitrates, reflectometric, 3-90 mg/L (NO3-), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Capacité de réaction
reaction type: Griess reaction
Plage de mesure
3-90 mg/L (NO3-)
Compatibilité
RQflex® 10 Plus
RQflex® 10
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Les bandelettes de test de nitrates Reflectoquant permettent de surveiller la qualité de l'eau rapidement et sans effort, qu'il s'agisse d'eau potable, d'eaux industrielles, d'eaux usées ou de l'eau des aquariums, où les paramètres peuvent rapidement franchir les valeurs limites. Elles peuvent également servir à déterminer la quantité de nitrates présente dans les aliments, par exemple dans les pommes de terre. Sur la bandelette, les ions nitrate sont réduits en ions nitrite par un agent réducteur ; la réaction de ces ions forme un colorant rouge-violet qui est mesurable par réflectométrie sur l'appareil RQflex. Pour pré-analyser un échantillon rapidement et à moindres frais afin d'y détecter des interférences liées aux nitrites ou d'y estimer la concentration en nitrates ainsi qu'un facteur de dilution éventuel avant la réalisation de cette méthode quantitative, nous recommandons d'utiliser nos bandelettes de test semi-quantitatif pour nitrates et nitrites MQuant. Pour d'autres méthodes de détermination quantitatives, explorez nos tests Spectroquant.
Méthode : réflectométrie avec bandelettes de test (3 à 90 mg/l de NO₃⁻) Reflectoquant®
Liaison
Remplace : 16995-1 ; 16995.
Remarque sur l'analyse
contrôle fonctionnel : conforme
Essai
- étalon 1 :
3 à 7 mg/l
- Étalon 2 : 45 à 55 mg/l
- Étalon 3 : 72 à 88 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Articles
Reflectometric nitrate determination in vegetables using Griess reagent and Reflectoquant® system.
Reflectometric determination of nitrate in wastewater using Griess reagent and Reflectoquant® test strips.