Principaux documents
1.16127
Supelco
Lactic Acid Test Strips, reflectometric
3.0-60.0 mg/L (lactic acid), REFLECTOQUANT®, for use with RQflex® 20
Synonyme(s) :
Bandelette réactive pour mesurer l'acide lactique pour lecteur d'instrument, Bandelettes réactives chimiques pour mesurer l'acide lactique
50 TESTS
339,00 $
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
50 TESTS
339,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
339,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Nom du produit
Tests de l′acide lactique, reflectometric, 3.0-60.0 mg/L (lactic acid), for use with REFLECTOQUANT®
Description
quantitative
Niveau de qualité
Analyte(s) spécifique(s)
lactic acid
Capacité de réaction
reaction type: enzymatic reaction
Plage de mesure
3.0-60.0 mg/L (lactic acid)
Compatibilité
RQflex® 20
for use with REFLECTOQUANT®
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Le test de l′acide lactique Reflectoquant mesure l′acide lactique total (somme de l′acide lactique D-lactique et L-lactique) dans les boissons comme le vin, la bière et les jus de fruits/légumes après dilution. De plus, ce test peut être utilisé pour déterminer l′acide lactique dans les aliments après prétraitement. L′acide lactique (lactate) est oxydé en pyruvate par la nicotinamide adénine dinucléotide (NAD) sous l′effet catalyseur de la lactate déshydrogénase. En présence de diaphorase, le NADH formé au cours de ce processus réduit un sel de tétrazolium en formazan de couleur bleue, qui est mesuré par réflectométrie sur le RQflex® 20.
Méthode réflectométrique avec bandelettes-test Reflectoquant de 3,0 - 60,0 mg/l®
Remarque sur l'analyse
contrôle fonctionnel : conforme
Essai
- étalon 1 :
4,5 - 5,5 mg/l
- étalon 2 : 22,5 - 27,5 mg/l
- étalon 3 : 45,0 - 55,0 mg/l
Informations légales
REFLECTOQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Protocoles
Quick and accurate analysis of D- and L-lactic acid in dairy products using Reflectoquant® Lactic Acid Test upon reaction with lactate dehydrogenase (LDH).
Rapid analysis of DL-lactic acid in vegan yogurt using the Reflectoquant® Lactic Acid Test, and enzymatic reaction with Lactate Dehydrogenase (LDH).
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf