Principaux documents
1.16954
Supelco
Recalibration Set
1 UNIT
89,50 $
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Changer de vue
1 UNIT
89,50 $
About This Item
Code UNSPSC :
41115316
Nomenclature NACRES :
NB.35
89,50 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en grosDemander des informations complémentaires
Compatibilité
RQflex® 20
Niveau de qualité
Méthode de détection
reflectometric
Température de stockage
no temp limit
Description générale
The Recalibration Set can be used for the RQflex® 20 reflectometer. The set contains a calibration strip, an internal standard and a barcode strip for calibration. It is used for the initial calibration of an instrument befor the first use (every instrument is delivered with a recalibration set) and for recalibration as stated in the manual.
Liaison
Replaces: 1.16954.0002
Informations légales
RQFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Reflectometric peroxide testing in food packaging materials with RQflex® 20 reflectometer and Reflectoquant® Test Strips.