1.12374
Thrombin
from bovine plasma, 50 NIH units/mg dry wt
Synonyme(s) :
Thrombin, Coagulation factor IIa, Fibrinogenase
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
bovine plasma
Niveau de qualité
Forme
solid
Activité spécifique
50 NIH units/mg dry wt
Température de stockage
2-8°C
Description générale
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Remarque sur l'analyse
Appearance (description): powder
Activity (fibrinogen; pH 7.6; 37 °C): ≥ 50 U/mg
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable