69671
Thrombin, Restriction Grade
Synonyme(s) :
Thrombin, Restriction Grade
230,00 $
En stockDétails
About This Item
230,00 $
En stockDétails
Produits recommandés
Source biologique
human plasma
Niveau de qualité
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Novagen®
Conditions de stockage
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Technique(s)
protein extraction: suitable
Adéquation
suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides
Application(s)
life science and biopharma
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Description générale
Composants
•1 ml10X Thrombin Cleavage Buffer
•2 ml1X Thrombin Dilution/Storage Buffer
•10 µgCleavage Control Protein
Avertissement
Définition de l'unité
Notes préparatoires
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Articles
Find highly-specific cleavage enzymes for isolating proteins during fusion protein purification including enterokinase, factor Xa, HRV 3C protease, and thrombin.