Principaux documents
1.09900
Supelco
Ammonium thiocyanate solution
c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for 1000 mL titration solution, Titrisol®
Synonyme(s) :
Ammonium sulfocyanide
About This Item
Code UNSPSC :
12352301
Nomenclature NACRES :
NA.21
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Ammonium thiocyanate solution, for 1000 ml, c(NH₄SCN) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
4.5 (20 °C in H2O)
Densité
1.03 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
  • 3D printed polycaprolactone/β-tricalcium phosphate/carbon nanotube composite: Investigated for its physical properties and biocompatibility, offering potential enhancements in 3D printing applications for tissue engineering (Wang et al., 2024).
  • Core decompression with β-tri-calcium phosphate grafts and platelet-rich plasma: Used for treating avascular necrosis of the femoral head, demonstrating improved clinical outcomes by enhancing bone regeneration and vascularization (Lyu et al., 2023).
Informations légales
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1
Risques supp
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable