Key Documents
1.09713
Supelco
Nitrate Test, photometric
photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test des nitrates, photometric, 0.10-25.0 mg/L (NO3-N), 0.4-110.7 mg/L (NO3-), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 100 tests
sufficient for 250 tests (depending on package size)
Analyte(s) spécifique(s)
nitrate
Plage de mesure
0.10-25.0 mg/L (NO3-N)
0.4-110.7 mg/L (NO3-)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (2,6-Dimethylphenol)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie, DMP (0,10 à 25,0 mg/l de NO₃-N, 0,4 à 110,7 mg/l de NO₃⁻) Spectroquant®
Cette méthode est comparable à celle préconisée par la norme DIN 38405-9.
Ce test des nitrates en tube Spectroquant® permet de quantifier avec précision la concentration en nitrate d'échantillons d'eau. Les nitrates sont un nutriment essentiel à la croissance des animaux et des végétaux. Une forte concentration en nitrates peut toutefois constituer un risque pour la santé, en particulier chez la femme enceinte et le nourrisson. C'est la raison pour laquelle la teneur en nitrates des sources d'eau est règlementée dans de nombreux pays.
Ce test peut également être utilisé dans d'autres domaines, comme l'analyse des aliments et des boissons (comme le lactosérum) ou l'analyse d'échantillons environnementaux et agricoles (comme la terre).
Les kits avec réactifs Spectroquant® contiennent des mélanges de réactifs prêts à l'emploi extrêmement stables qui permettent de réaliser les analyses conformément à la procédure décrite dans la notice d'utilisation.
Tous nos tests en tube et nos kits avec réactifs sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Teresa Steliga et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 25(3) (2020-02-12)
Biodegradation is one of the most effective and profitable methods for the elimination of toxic polychlorinated biphenyls (PCBs) and total petroleum hydrocarbons (TPH) from the environment. In this study, aerobic degradation of the mentioned pollutants by bacterial strains Mycolicibacteriumfrederiksbergense IN53
Luis A Cueto et al.
Environmental science and pollution research international, 27(14), 15984-15993 (2019-05-06)
Phosphorus (P) is a nutrient for plant growth but also a pollutant in water bodies causing eutrophication. The source of P is mainly human and animal wastewater and runoffs from different land uses. The objective of the present study is
Articles
A step-by-step procedure for the photometric determination of Nitrate in effluents using Spectroquant® test kits and photometer for a precise and quantitative analysis.
Protocoles
Learn about the photometric determination of nitrate ions in manure using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.