Documents
1.14548
Supelco
Sulfate Test, photometric
photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test du sulfate en tube, photometric, 5-250 mg/L (SO42-), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
sulfate
Plage de mesure
5-250 mg/L (SO42-)
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Barium sulfate, turbidimetric)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : photométrie (5 à 250 mg/l) (SO42-), Spectroquant®
Cette méthode est analogue aux méthodes EPA 375.4, APHA 4500-SO42- E et ASTM D516-11.
Ce test des sulfates en tube Spectroquant® permet de quantifier précisément la teneur en sulfates d'un échantillon d'eau.
Principe du test : Les ions sulfate réagissent avec les ions baryum pour former du sulfate de baryum légèrement soluble. La turbidité qui en résulte est mesurée par photométrie (méthode turbidimétrique).
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosionSkull and crossbones
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Les clients ont également consulté
Protocoles
Photometric or turbidimetric determination subsequent to water extraction/fusion melting