Key Documents
344206-M
Millipore
Formamide
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Synonyme(s) :
Acide formique, Amide C1
About This Item
Formule linéaire :
HCONH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
45.04
Numéro Beilstein :
505995
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352111
Nomenclature NACRES :
NA.28
Qualité
Molecular Biology
Niveau de qualité
Densité de vapeur
1.55 (vs air)
Pression de vapeur
0.08 mmHg ( 20 °C)
30 mmHg ( 129 °C)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
932 °F
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
OK to freeze
Technique(s)
hybridization: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.447 (lit.)
pH
8-10 (20 °C, 200 g/L)
Point d'ébullition
210 °C (lit.)
Pf
2-3 °C (lit.)
Solubilité
water: 20 mg/mL (~0.5 M)
Densité
1.134 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces de cations
heavy metals (as Pb): ≤0.0001%
Activité étrangère
DNases, proteases, RNases, none detected
Température de stockage
10-30°C
Chaîne SMILES 
NC=O
InChI
1S/CH3NO/c2-1-3/h1H,(H2,2,3)
Clé InChI
ZHNUHDYFZUAESO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Deionized. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques.
Useful as an ionizing solvent. Absorbance (0.5 M): ≤0.08 at 260 nm; ≤0.03 at 280 nm. Adenine deaminase inhibitor. Used in DNA stripping during genetic fingerprinting techniques. Supplied as deionized.
Application
Le formamide déstabilise les duplex d′acides nucléiques et peut être utilisé, généralement à une concentration de 50 %, dans les protocoles d′hybridation nécessitant des températures d′hybridations plus faibles.
Avertissement
Toxicity: Carcinogenic / Teratogenic (D)
Informations légales
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Blood
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C