1.08446
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
EDTA solution ; Ethylenediaminetetraacetic acid solution
70,00 $
About This Item
70,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.01 mol/l Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
reaction type: Redox Reactions
Concentration
0.01 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
7.8 (20 °C in H2O)
Densité
1.04 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Description générale
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable