Principaux documents
1.09992
Supelco
Titriplex® III solution
c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l, concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Synonyme(s) :
Complexometric titrant III
1 AMP
59,40 $
59,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 AMP
59,40 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352107
Nomenclature NACRES :
NA.21
59,40 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Titriplex® III solution, for 1000 ml, c(Na₂-EDTA 2 H₂O) = 0.1 mol/l Titrisol®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titrisol®
Forme
liquid
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
7.4-7.6 (20 °C in H2O)
Densité
1.14 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Application
  • The use of Titriplex III for cross-matching for urgent blood transfusions and patients with blood coagulation disorders: Demonstrates the application of Titriplex III in critical healthcare settings, particularly in ensuring the compatibility of blood transfusions, crucial for emergency medical procedures (Fischer & Busch, 1960).
  • Clinical use of ethylenediaminetetracetic acid, sodium salt (Titriplex III) as an anticoagulant: Highlights the role of Titriplex III in enhancing the safety and effectiveness of clinical practices by preventing blood coagulation during medical examinations and treatments (Dettori, 1958).
  • Calcium determination in blood with Titriplex III and indicator buffering tablets: This study showcases the utility of Titriplex III in biochemical analysis, specifically for the precise measurement of calcium levels in blood, an essential process in various diagnostic activities (Steber, 1956).
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionHealth hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Met. Corr. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Protocoles
Method: Photometric determination with 3,3'-Diaminobenzidine