Principaux documents
1.07810
Supelco
Tin(IV) chloride
EMPLURA®
Synonyme(s) :
Tin(IV) chloride, Tin tetrachloride, Stannous chloride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Cl4Sn
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
260.52
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-588-9
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
31 hPa ( 20 °C)
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPLURA®
Essai
≥99.0% (acidimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0005% Iodide oxidizing substances (as Cl2)
≤0.001% Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride)
≤0.05% Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO4)
pH
0.2 (20 °C, 60 g/L in H2O, Hydrolysis)
pb
114 °C/1013 hPa
Pf
-33 °C
Densité
2.23 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
Fe: ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/4Cl.Sn
Clé InChI
IPBZXRPRYYPREV-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (acidimetric): ≥ 99.0 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
Substances not precipitated by hydrogen sulfide (as SO₄): ≤ 0.05 %
Iodine reducing matter (as Tin (II) chloride): ≤ 0.001 %
Iodide oxidizing substances (as Cl₂): ≤ 0.0005 %
Informations légales
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable