452335
Tin(II) chloride
anhydrous, powder, ≥99.99% trace metals basis
Synonyme(s) :
Stannous chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Pression de vapeur
33 hPa (~429 °C)
Pureté
≥99.99% trace metals basis
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: tin
pH
2.18 (20 °C)
Point d'ébullition
606 °C
652 °C (lit.)
Pf
246 °C (lit.)
Solubilité
water: soluble 1780 g/L at 10 °C
Chaîne SMILES
Cl[SnH2]Cl
InChI
1S/2ClH.Sn/h2*1H;/q;;+2/p-2
Clé InChI
AXZWODMDQAVCJE-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
Application
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organes cibles
Cardio-vascular system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Articles
Silylethyne substitution offers an opportunity to tune solubility for application-specific needs and self-assembly for electronic performance and has yielded semiconductors with excellent device performance.