Documents
1.07227
Supelco
Phenolphthalein solution
1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
About This Item
Code UNSPSC :
12171502
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Phenolphthalein solution 1% in ethanol, indicator pH 8.2 - 9.8
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Niveau de qualité
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C
Température de transition
flash point 23 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Application test: passes test
Pictogrammes
FlameExclamation markHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Muta. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
73.4 °F
Point d'éclair (°C)
23 °C
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.