Documents
1.07238
Supelco
Phenolphthalein solution
pH indicator solution, 0.375% in Methanol
About This Item
Code UNSPSC :
12171502
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Phenolphthalein solution 0.375% in methanol,
Agence
suitable for SM 2310
suitable for SM 2320
Niveau de qualité
Forme
liquid
Limite d'explosivité
5.5-36.5 % (v/v)
Température de transition
flash point 11 °C
Densité
0.80 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Catégories apparentées
Pictogrammes
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
51.8 °F
Point d'éclair (°C)
11 °C
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.