Documents
1.09175
Supelco
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0
Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Synonyme(s) :
Indicator solutions universal, Universal indicator solution
About This Item
Code UNSPSC :
41113034
Nomenclature NACRES :
NB.21
product name
pH-indicator solution pH 4.0 - 10.0, Universal Indicator with colour card pH 4.0 - 4.5 - 5.0 - 5.5 - 6.0 - 6.5 - 7.0 - 7.5 - 8.0 - 8.5 - 9.0 - 9.5 - 10.0
Niveau de qualité
Forme
liquid
pH
5.5-6.0 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 23 °C
Densité
0.89 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Remarque sur l'analyse
Application test: conforms
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
55.4 °F
Point d'éclair (°C)
13 °C