Principaux documents
1.00495
Supelco
Oxalic acid dihydrate
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Oxalic acid dihydrate, Ethanedioic acid
100 G
171,00 $
500 G
289,00 $
1 KG
489,00 $
25 KG
6 120,00 $
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 G
171,00 $
500 G
289,00 $
1 KG
489,00 $
25 KG
6 120,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(COOH)2 · 2 H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
205-634-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité:
ACS reagent
Agence:
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pH:
1.5 (10 g/L in H2O)
171,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
Pression de vapeur
0.000312 hPa ( 25 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
99.5-102.0% (manganometric)
Forme
solid
Puissance
375 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impuretés
≤50 ppm Insoluble matter
Résidus de calcination
≤100 ppm (as sulfate)
pH
1.5 (10 g/L in H2O)
pb
149-160 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
98-100 °C
Température de transition
flash point 157 °C (decomposition)
Solubilité
>100 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
813 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤50 ppm
Traces de cations
Ca: ≤10 ppm
Fe: ≤2 ppm
N: ≤10 ppm
heavy metals: ≤5 ppm
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[O+H3].[O+H3].[O-]C(=O)C(=O)[O-]
InChI
1S/C2H2O4.2H2O/c3-1(4)2(5)6;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H2
Clé InChI
GEVPUGOOGXGPIO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • In Situ Investigation of a Self-Accelerated Cocrystal Formation by Grinding Pyrazinamide with Oxalic Acid.: This study investigates the in situ cocrystal formation of pyrazinamide and oxalic acid dihydrate, emphasizing the self-accelerating nature of the process and its implications for pharmaceutical development (Kulla et al., 2016).
  • Deuterium MAS NMR studies of dynamics on multiple timescales: histidine and oxalic acid.: This article examines the dynamics of oxalic acid dihydrate and histidine using deuterium magnetic angle spinning nuclear magnetic resonance, providing insights into molecular motions on various timescales (Chan-Huot et al., 2015).
Remarque sur l'analyse
Assay (manganometric): 99.5 - 102.0 %
Insoluble matter: ≤ 50 ppm
Chloride (Cl): ≤ 5 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 50 ppm
Total nitrogen (N): ≤ 10 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 5 ppm
Heavy metals (ACS): ≤ 5 ppm
Ca (Calcium): ≤ 10 ppm
Fe (Iron): ≤ 2 ppm
Readily carbonisable substance: passes test
Residue on ignition (as sulfate): ≤ 100 ppm
Corresponds to ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1