Principaux documents
1.05134
Supelco
Potassium sulfide
small lumps for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Potassium sulfide, Potassium monosulfide
250 G
133,00 $
1 KG
332,00 $
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
250 G
133,00 $
1 KG
332,00 $
About This Item
Formule linéaire :
(l · K2S)(m · K2Sx)(n · K2S2O3)
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Nomenclature NACRES :
NA.21
133,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Forme
solid
Concentration
≥44% (complexometric K2S basis)
pH
13 (20 °C, 10 g/L in H2O)
Pf
200-250 °C
Solubilité
500 g/L
Densité
1.65 g/cm3 at 20 °C
Masse volumique apparente
1000‑1200 kg/m3
Traces d'anions
sulfite (SO32-): ≤1%
thiosulfate (S2O32-): ≤20
Traces de cations
N: ≤0.01%
Température de stockage
no temp limit
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
Clé InChI
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Remarque sur l'analyse
Assay (complexometric, as K₂S): ≥ 44 %
Sulfite (SO₃): ≤ 1 %
Thiosulfate (S₂O₃): about 20
Total nitrogen (N): ≤ 0.01 %
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
CorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Risques supp
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3