Principaux documents
1.06514
SAFC
Thiosulfate de sodium pentahydraté
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, USP
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Thiosulfate de sodium pentahydraté, Antichlor
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
Na2O3S2 · 5H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.18
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
231-867-5
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Forme
crystalline
solid
pH
6.0-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
48 °C
Densité
1.74 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
[Na+].[Na+].[S](=S)(=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O
InChI
1S/2Na.H2O3S2.5H2O/c;;1-5(2,3)4;;;;;/h;;(H2,1,2,3,4);5*1H2/q2*+1;;;;;;/p-2
Clé InChI
PODWXQQNRWNDGD-UHFFFAOYSA-L
Catégories apparentées
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le thiosulfate de sodium pentahydraté est utilisé comme agent chélatant et antioxydant dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable