Documents
1.06303
SAFC
Tétraborate de disodium décahydraté
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Tétraborate de disodium décahydraté
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
B4Na2O7 · 10H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
381.37
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
603-411-9
Agence
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Pression de vapeur
0.213 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Pureté
99.0-103.0% (acidimetric)
Forme
solid
pH
9.2 (20 °C, 47 g/L in H2O)
Pf
75 °C (Elimination of water of crystallisation)
Solubilité
49.74 g/L
Densité
1.72 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
2-30°C
InChI
1S/B4O7.2Na.10H2O/c5-1-9-3(7)11-4(8)10-2-6;;;;;;;;;;;;/h;;;10*1H2/q-2;2*+1;;;;;;;;;;
Clé InChI
OJPFLODMGUZMKD-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
Le bromure de sodium est un sel minéral qui a de multiples applications pharmaceutiques et cosmétiques. Il possède également des propriétés antimicrobiennes et entre dans la composition de produits désinfectants.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable