Principaux documents
1.00662
SAFC
Acide sorbique
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, ChP, NF, FCC, E 200
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide sorbique
25 KG
2 117,00 $
2 117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 KG
2 117,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H8O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.13
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro E:
E200
Numéro de classement CE :
203-768-7
2 117,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Agence
BP
ChP
NF
Ph. Eur.
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
FCC
Pression de vapeur
0.00018 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® ESSENTIAL
Essai
99.0-101.0% substance (anhydrous) basis (acidimetric)
Forme
solid
Température d'inflammation spontanée
>130 °C
Technique(s)
API processing | cocrystal formation: suitable
API processing | salt formation: suitable
pH
3.3 (20 °C, 1.6 g/L in H2O)
pb
160-260 °C/1013 hPa (decomposition)
Pf
120-150 °C
Solubilité
1.6 g/L
Densité
1.2 g/cm3 at 20 °C
Traces de cations
As: ≤0.0003%
Cd: ≤0.001%
Cu: ≤0.001%
Hg: ≤0.0001%
Pb: ≤0.0002%
Zn: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
Application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
OC(=O)\C=C\C=C\C
InChI
1S/C6H8O2/c1-2-3-4-5-6(7)8/h2-5H,1H3,(H,7,8)/b3-2+,5-4+
Clé InChI
WSWCOQWTEOXDQX-MQQKCMAXSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme EMPROVE®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide sorbique est couramment utilisé comme agent conservateur dans les préparations pharmaceutiques et les cosmétiques. Il est également employé comme additif pour la conservation des aliments.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Operational Excellence Dossier
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.