Principaux documents
1.05544
Supelco
Potassium hydroxide solution
c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N) in 2-propanol, DIN ISO 6618, ready-to-use for titration in non-aqueous media, Titripur®
Synonyme(s) :
Solution d'hydroxyde de potassium en propan-2-ol
1 L
107,00 $
1 L
112,00 $
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
1 L
107,00 $
1 L
112,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352305
Nomenclature NACRES :
NA.21
107,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Nom du produit
Hydroxyde de potassium en solution dans l′isopropanol, acc. to DIN ISO 6618 part 1 c(KOH)=0.1 mol/l (0,1 N), Titripur®
Niveau de qualité
Gamme de produits
Titripur®
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
425 °C (2-Propanol)
Qualité
Analyzed in our ISO 17025 accredited QC lab
Limite d'explosivité
2-13.4 % (v/v) 2-Propanol)
Capacité de réaction
reaction type: Acid-base reactions
Concentration
0.1 M
Technique(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
Température de transition
flash point 12 °C (2-Propanol)
Densité
0.79 g/cm3 at 20 °C
Température de stockage
15-25°C
Caractéristiques et avantages
Accréditation :
Cette solution volumétrique est analysée par notre laboratoire d'étalonnage, qui est accrédité par l'organisme d'accréditation allemand DAkkS (Deutsche Akkreditierungsstelle) selon la norme DIN EN ISO/CEI 17025 pour l'analyse des concentrations en quantité de matière des solutions volumétriques (numéro d'accréditation : D-K-15185-01-00). L'attestation d'accréditation est disponible ici : www.sigmalaldrich.com/ISO17025
Conditionnement
Les produits dont la référence se termine par "3" sont de qualité SmartChemicals et comportent une étiquette RFID pour un transfert simple et rapide des données vers l'appareil (ex. xxxxxx1003 ou xxxxxxx 4003). Pour de plus amples informations : www.sigmaaldrich.com/SmartChemicals
Remarque sur l'analyse
Forme liquide
Concentration en quantité de matière : 0,0995 à 0,1005 mol/l
Incertitude de mesure : ± 0,0003 mol/l
Traçabilité métrologique jusqu'aux matériaux de référence du NIST
La concentration est déterminée par titrage volumétrique à une température de référence de 20 °C.
La traçabilité métrologique de la concentration en quantité de matière de cette solution volumétrique peut être établie jusqu'à un matériau de référence ("Standard Reference Material", SRM) du National Institute of Standards and Technology (NIST) de Gaithersburg aux États-Unis (l'hydrogénophtalate de potassium, SRM 84), avec l'hydrogénophtalate de potassium, étalon volumétrique (réf. 1.02400), matériau de référence certifié conforme à la norme ISO 17034 et analysé par le laboratoire d'étalonnage de Merck KGaA Darmstadt (Allemagne) accrédité DIN EN ISO/CEI 17025. L'incertitude est exprimée sous la forme d'une incertitude de mesure élargie avec un facteur d'élargissement k = 2 couvrant un niveau de confiance de 95 %.
Remarque : Le titre est un facteur de correction qui permet de tenir compte des variations de la solution volumétrique, du matériel de titrage, ainsi que de la température et autres conditions de laboratoire. Pour obtenir des résultats de titrage corrects, il est recommandé de déterminer un titre avec le matériel et dans les conditions spécifiques au laboratoire, directement après ouverture d'un nouveau flacon et à intervalles réguliers.
*) La concentration de cette solution volumétrique diminue au cours de son stockage. Il ne s'agit pas d'un problème de qualité, mais d'une caractéristique propre à cette solution. Nous vous recommandons donc de la titrer après avoir ouvert le flacon scellé ainsi qu'avant chaque journée de travail.
Informations légales
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameCorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
53.6 °F - (2-Propanol)
Point d'éclair (°C)
12 °C - (2-Propanol)