Principaux documents
1.05323
Millipore
D(-)Fructose
suitable for microbiology
Synonyme(s) :
D(-)Fructose, Laevulose, Levulose
250 G
60,60 $
60,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
250 G
60,60 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C6H12O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
180.16
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41106212
Numéro de classement CE :
200-333-3
Nomenclature NACRES :
NA.74
60,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Forme
solid
Niveau de qualité
Température d'inflammation spontanée
360 °C
pH
5-6 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
100-104 °C (decomposition)
Solubilité
790 g/L (OECD Test Guideline 105)
Densité
1.59 g/cm3 at 20 °C (OECD Test Guideline 109)
Masse volumique apparente
700‑800 kg/m3
Application(s)
microbiology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O[C@H]([C@H](O)CO)[C@H](O)C(=O)CO
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3,5-9,11-12H,1-2H2/t3-,5-,6-/m1/s1
Clé InChI
BJHIKXHVCXFQLS-UYFOZJQFSA-N
Remarque sur l'analyse
Identity (IR-spectrum): conforms
Spec. rotation (α 20/D; 10 %; water): -93 - -91 °
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
TLC-Test: conforms
Water: ≤ 0.5 %
Suitability for microbiology: conforms
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable