Principaux documents
1.00524
Supelco
Periodic acid
for analysis EMSURE®
Synonyme(s) :
Periodic acid
25 G
299,00 $
100 G
782,00 $
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
299,00 $
100 G
782,00 $
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
H5IO6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.94
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
233-937-0
Nomenclature NACRES :
NA.21
299,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMSURE®
Essai
≥99.5% (iodometric)
Forme
solid
Impuretés
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
Résidus de calcination
≤500 ppm (as sulfates)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
122 °C
Solubilité
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
Masse volumique apparente
1400 kg/m3
Traces d'anions
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm
iodide (I-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
Traces de cations
Fe: ≤5 ppm
Application(s)
histology
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
Clé InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
  • Histological and Chemical Analysis of Heavy Metals in Kidney and Gills of Boops boops: Melanomacrophages Centers and Rodlet Cells as Environmental Biomarkers.: This study utilized periodic acid in the analytical characterization of heavy metals in marine organisms, providing insights into environmental biomarkers relevant for chemical analysis in aquatic settings (Lauriano ER et al., 2022).
  • Histochemical study of the effects on abomasal mucins of Haemonchus contortus or Teladorsagia circumcincta infection in lambs.: Investigates the interaction between parasitic infections and mucosal surfaces, where periodic acid staining could be applied to analyze mucin carbohydrates (Savoian MS et al., 2016).
Remarque sur l'analyse
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Iodic acid (acidimetric): ≤ 0.5 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 100 ppm
Iodide (I): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 500 ppm
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Organes cibles
Thyroid
Code de la classe de stockage
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable