Principaux documents
1.04063
Supelco
Glycérol solution
Synonyme(s) :
1,2,3-Propanetriol
About This Item
Formule linéaire :
HOCH2CH(OH)CH2OH · aq
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.09 (anhydrous basis)
Beilstein:
635685
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
50161901
pb:
182 °C/20 mmHg (lit.)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Niveau de qualité
pH
~5 (20 °C, 100 g/L)
pb
182 °C/20 mmHg (lit.)
Pf
-10 °C
Densité
1.252 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
OCC(O)CO
InChI
1S/C3H8O3/c4-1-3(6)2-5/h3-6H,1-2H2
Clé InChI
PEDCQBHIVMGVHV-UHFFFAOYSA-N
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1