1.03668
D-mannitol
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, JP, USP, E 421
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
D-Mannitol
About This Item
Produits recommandés
Agence
BP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Forme
fine powder
Taille des particules
145-200 μm (d50)
pH
5-7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
Pf
164-169 °C
Solubilité
213 g/L
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
Température de stockage
2-25°C
Chaîne SMILES
OC(C(O)C(O)CO)C(O)CO
InChI
1S/C6H14O6/c7-1-3(9)5(11)6(12)4(10)2-8/h3-12H,1-2H2
Clé InChI
FBPFZTCFMRRESA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Amélioration de la solubilité pour augmenter la biodisponibilité des formulations de formes solides
Excipients fonctionnels Parteck®
Fabrication en continu de formes solides à administration orale
Fabrication pharmaceutique et biopharmaceutique
Formulation de comprimés : excipients fonctionnels pour les technologies de fabrication de comprimés
Description générale
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Application
As Emprove® Expert product, Parteck® M DPI is specified with low low microbial and endotoxin limits, making is especially suitable for high-risk applications.
Caractéristiques et avantages
- Particle distribution designed to improve flow and release characteristics in DPI application
- Low water content & hygroscopicity
- Synthesized from plant-based raw materials
- 3-year shelf life
- High API delivery to the lungs
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais
Disponible(s) sur abonnement ou moyennant des frais