MilliporeSigma
Fabrication en continu de formes solides à administration orale
Comprimé en train de se dissoudre représentant des vitesses de dissolution accrues et une solubilité améliorée du principe actif.
La fabrication en continu est une nouvelle tendance technologique de la production de comprimés pharmaceutiques qui offre de nombreux avantages en termes de coût et de qualité des produits, mais qui présente également des difficultés.
La manipulation des matières sur les lignes de fabrication en continu exige des excipients aux propriétés particulières offrant des performances d'alimentation constantes, comme un bon débit et une qualité constante d'un lot à l'autre. Les excipients présentant des propriétés de traitement optimales ou les excipients conçus pour la fabrication en continu permettent souvent de réduire le nombre d'ingrédients de la formulation et, par conséquent, le nombre de stations d'alimentation requises. En fonction du procédé de fabrication en continu choisi, des matières directement compressibles ou compatibles avec la granulation à double vis peuvent s'avérer nécessaires.
Notre gamme d'excipients optimisée pour conférer aux procédés de fabrication de formes galéniques solides d'excellentes performances, adaptées à la fabrication en continu, comprend :
  • L'agent de charge/agent liant autolubrifiant Parteck® LM destiné à tous les procédés de fabrication de comprimés et convenant aux procédés de fabrication par lots ou en continu.
  • Le mannitol Parteck® M convenant à la compression directe, à la granulation sèche et à la granulation humide, y compris la granulation à double vis.
  • Le système d'excipient Parteck® ODT destiné aux formes galéniques orodispersibles à libération rapide.
  • L'excipient Parteck® SRP 80 conçu pour la compression directe, permettant de produire des formes galéniques à libération contrôlée.
  • L'alcool polyvinylique 4-88 et le polymère Parteck® MXP 4-88 à particules optimisées constituant des liants efficaces pour la granulation continue à double vis.
Tous ces produits bénéficient du programme Emprove® avec une documentation complète pour accélérer votre mise sur le marché. Le cas échéant, ils sont conformes aux principales pharmacopées.
Découvrez comment améliorer votre productivité et vos performances.
DÉCOUVREZ COMMENT AMÉLIORER VOTRE PRODUCTIVITÉ ET VOS PERFORMANCES
Personnes travaillant sur un système abstrait de fabrication de médicaments, représentant de multiples fonctionnalités fournies en une seule étape.
Système d'excipient du type agent de charge-agent liant autolubrifiant pour la fabrication de comprimés
Excellentes propriétés d'écoulement, dosage uniforme et temps de mélange fiables et constants pour les procédés continus et discontinus. Deux qualités ciblant différents besoins de lubrification et de dosage d'API.
Parapluie rose et violet protégeant une molécule violette de la pluie.
Mannitol de pointe convenant à toutes les technologies de fabrication de comprimés
Mannitol aux particules optimisées pour une fabrication des comprimés hautement performante et une libération rapide. Deux qualités disponibles pour répondre à vos besoins spécifiques en matière de compression directe, de granulation humide, de compactage au rouleau et d'approches de fabrication en continu comme la granulation à double vis.
Main tenant un chronomètre violet et rose sur fond jaune.
Excipient directement compressible pour ODT
Produisez des comprimés à action rapide de qualité supérieure avec une rentabilité encore jamais vue. Comprimés robustes, désintégration rapide, excellente sensation en bouche, combinés à des performances supérieures en compression directe et en fabrication continue.
Horloge et pilule jaune, représentant le temps de libération défini de la forme galénique.
Formulations de doses solides à libération prolongée
Administration prolongée et fiable de médicaments grâce à notre excipient fonctionnel à base d'alcool polyvinylique (PVA) : adapté à la compression directe, risque réduit de libération massive, grande uniformité d'un lot à l'autre, idéal pour la fabrication en continu.
Documentation produit apparentée
Webinaires apparentés
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Continuous Manufacturing: Issues and Answers
Dans ce webinaire, vous découvrirez les principaux écueils des excipients dans la fabrication en continu et la manière d'y faire face.
Illustration numérique d'un ordinateur portable affichant une silhouette humaine stylisée à côté d'un rectangle rose, le tout placé sur un fond jaune.
Continuous Manufacturing in Solid Dose: How to Leverage Opportunities of this New Technology
Dans ce webinaire, vous découvrirez les principales difficultés de la fabrication en continu, ses avantages et la manière de relever ses défis avec des excipients.