Principaux documents
1.01833
Supelco
Sulfuric acid
95-97%, for analysis EMPARTA® ACS
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
About This Item
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
Beilstein:
2037554
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
231-639-5
Nomenclature NACRES :
NA.21
Nom du produit
Acide sulfurique (95-97 %), for analysis EMPARTA® ACS
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
0.0001 hPa ( 20 °C)
1 mmHg ( 146 °C)
Gamme de produits
EMPARTA®
Essai
95-97% (alkalimetric)
Forme
liquid
Impuretés
≤2 ppm Substances reducing potassium permanganate (as SO2)
Résidus de calcination
≤5 ppm
Couleur
APHA: ≤10
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
pb
~290 °C (lit.)
Pf
-20 °C
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.2 ppm
nitrate (NO3-): ≤0.5 ppm
Traces de cations
As: ≤0.01 ppm
Fe: ≤0.2 ppm
Hg: ≤0.005 ppm
NH4+: ≤2 ppm
heavy metals (as Pb): ≤1 ppm
Température de stockage
no temp limit
Chaîne SMILES 
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
Assay (alkalimetric): 95.0 - 97.0 %
Identity: passes test
Appearance: passes test
Color: ≤ 10 Hazen
Chloride (Cl): ≤ 0.2 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 0.5 ppm
Heavy metals (as Pb): ≤ 1 ppm
As (Arsenic): ≤ 0.01 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.2 ppm
Hg (Mercury): ≤ 0.005 ppm
NH₄ (Ammonium): ≤ 2 ppm
Substances reducing potassium permanganate (as SO₂): ≤ 2 ppm
Residue on ignition: ≤ 5 ppm
Informations légales
EMPARTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.