84727
Acide sulfurique
for the determination of nitrogen, ≥97.0%
About This Item
Produits recommandés
Qualité
for inorganic trace analysis
for the determination of nitrogen
Niveau de qualité
Agence
suitable for SM 4500 - NH3
Densité de vapeur
<0.3 (25 °C, vs air)
Pression de vapeur
1 mmHg ( 146 °C)
Description
Nominally 95-98% H2SO4
Pureté
≥97.0%
Forme
liquid
Impuretés
≤0.0005% total nitrogen (N)
Résidus de calcination (900 °C)
≤0.0005%
Couleur
clear
Point d'ébullition
~290 °C (lit.)
Densité
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
Clé InChI
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Choose from one of the most recent versions:
Déjà en possession de ce produit ?
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.