MilliporeSigma
Passer à
1.00713
Acide sulfurique
95-98%, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JPE, NF
Synonyme(s) :
Acide sulfurique
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
À vous/RéférenceDisponibilitéPrix
1 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
84,30 $
2.5 L
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
146,00 $
25 L
Expédition prévue aujourd'huiDeMilliporeSigma Canada Ltd.
712,00 $
370 kg
Date d'expédition estimée le01 avril 2027DeMilliporeSigma Canada Ltd.
6 180,00 $
A propos de cet article
Formule linéaire :
H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
98.08
EC Index Number:
231-639-5
UNSPSC Code:
12352301
Beilstein/REAXYS Number:
2037554
MDL number:
84,30 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander une commande groupée
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
agency
BP, JPE, NF, Ph. Eur., suitable for EPA 1613
vapor density
<0.3 (25 °C, vs air)
vapor pressure
0.0001 hPa ( 20 °C), 1 mmHg ( 146 °C)
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
assay
95-98% (alkalimetric)
form
liquid
concentration
95-98%
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
pH
0.3 (25 °C, 49 g/L in H2O)
bp
~290 °C (lit.)
mp
-20 °C
density
1.840 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0002%, nitrate (NO3-): ≤0.00010%
cation traces
As: ≤0.000010%, Fe: ≤0.0002%, NH4+: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, V: ≤0.0002%, heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
storage temp.
2-30°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O
InChI
1S/H2O4S/c1-5(2,3)4/h(H2,1,2,3,4)
InChI key
QAOWNCQODCNURD-UHFFFAOYSA-N
General description
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® est une famille de produits de haute qualité, pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques, qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite conformément aux bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide sulfurique peut être utilisé comme acidifiant dans divers procédés et préparations pharmaceutiques.
Analysis Note
Adjustment of limit values for Pb and V:
  • Pb (lead) old: ≤ 0.0005% new: ≤ 0.000050% (30% Opt.1Limit: 0.000015%)
  • V (vanadium)* old: ≤ 0.0002% new ≤ 0.00010% (30% Opt.1 limit: 0.00003%)
The cations are harmonised with the limit values of ICH Q3D, the batch values are set to 30% of the Option 1 limit in each case.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Comparer avec des articles similaires
Voir la comparaison complète
Montrer les différences
1 of 1
Cet article
847271.9340007208
concentration
95-98%
concentration
-
concentration
≤100%
concentration
-
application(s)
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
technique(s)
API processing | salt formation: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
-
agency
BP, NF, suitable for EPA 1613, JPE, Ph. Eur.
agency
suitable for SM 4500 - NH3
agency
-
agency
-
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
assay
95-98% (alkalimetric)
assay
≥97.0%
assay
~98%
assay
95-97%
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acide sulfurique
signalword
Danger
pictograms
Corrosion
hcodes
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Restez en conformité avec les BPF grâce au programme Emprove®.
Accélérer la qualification, maintenir la conformité et gagner du temps avec Emprove® Dossiers.
Télécharger les Dossiers
Note: you will be brought to EmproveSuite.com. Your username and password are separate from SigmaAldrich.com and may differ.
Inscrivez-vous gratuitement et accédez à Emprove® Dossiers en quelques minutes. Mettez votre abonnement à niveau pour débloquer un contenu avancé et personnalisé dans la Emprove® Suite
Vous ne trouvez pas ce que vous cherchez ? Visitez la page d'aide du programme Emprove®..