Documents
1.00961
Supelco
Total Hardness Test, photometric
photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
About This Item
Code UNSPSC :
41116116
Nomenclature NACRES :
NA.24
product name
Test de la dureté totale en tube, photometric, 5-215 mg/L (Ca), water hardness 0.7-30.1 °d, water hardness 0.9-37.6 °e, water hardness 1.2-53.7 °f, 7-301 mg/L (CaO), 12-537 mg/L (CaCO3), Spectroquant®
Gamme de produits
Spectroquant®
Niveau de qualité
Utilisation
sufficient for 25 tests
Analyte(s) spécifique(s)
calcium
Plage de mesure
12-537 mg/L (CaCO3)
5-215 mg/L (Ca)
7-301 mg/L (CaO)
water hardness measuring range
0.7-30.1 °d
0.9-37.6 °e
1.2-53.7 °f
Technique(s)
photometry: suitable
Compatibilité
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
Méthode de détection
photometric (Phthalein complexone)
Température de stockage
15-25°C
Description générale
Méthode : Photométrie (5 à 215 mg/l) (Ca), 0,7 à 30,1 °d, 0,9 à 37,6 °e, 1,2 à 53,7 °f, 7 à 301 mg/l (CaO), 12 à 537 mg/l (CaCO3), Spectroquant®
Ce test de dureté totale Spectroquant® en tube permet de quantifier avec précision la dureté d'échantillons d'eau. La dureté totale d'un échantillon d'eau dépend de sa teneur en sels de métaux alcalino-terreux, à savoir le calcium, le magnésium, le strontium et le baryum (“éléments durcissants”.
Étant donné que le strontium et le baryum ne sont généralement présents qu'à l'état de traces dans l'eau, la dureté est définie par la teneur en ions calcium (Ca2+) et magnésium (Mg2+) de l'eau (“minéraux durcissants”).
Principe du test : En solution neutre, les ions calcium et magnésium forment, avec le pourpre de phtaléine, un colorant violet qui est mesuré par photométrie.
Les tests Spectroquant® en tube comprennent des tubes de section circulaire de 16 mm préremplis ainsi que tous les réactifs nécessaires à la réalisation des analyses conformément aux instructions de la notice.
Tous les tests en tube et les kits avec réactifs Spectroquant® sont équipés du système d'identification "Live ID" (code-barres 2D) qui permet de connaître instantanément la méthode d'analyse et d'obtenir des informations cruciales, comme le numéro de lot, la date de péremption et les réétalonnages automatiques.
Informations légales
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3 - Repr. 1B
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3