Principaux documents
EZGLP1T
Millipore
Multi Species GLP-1 ELISA Kit
measures total GLP-1 levels in 20 µl - 50 µl serum, plasma or cell culture supernatent
Synonyme(s) :
Glucagon-like peptide-1
96 WELLS
813,00 $
10 X 96 WELLS
5 680,00 $
813,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
96 WELLS
813,00 $
10 X 96 WELLS
5 680,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12161503
eCl@ss :
32161000
Nomenclature NACRES :
NA.32
813,00 $
Disponible pour expédition le03 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Nom du produit
Kit ELISA total GLP-1, espèces multiples, EZGLP1T-36K, This Multi Species GLP-1 Total ELISA, EZGLP1T-36K, is used to measure & quantify Glucagon Like Peptide-1 levels in Metabolism research.
Niveau de qualité
Espèces réactives
human, mouse, rat
Conditionnement
kit of 1 × 96 wells
Paramètres
20—50 μL sample volume (4hr assay)
assay range
linearity: 90-132%
recovery range: 90-110%
sensitivity: 1.5 pM
(MinDC)
standard curve range: 4.1-1000 pM
inter-assay cv: <12%
intra-assay cv: <5%
Technique(s)
ELISA: suitable
Entrée
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
sample type serum
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Application(s)
research use
Méthode de détection
colorimetric (450nm/590nm)
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... GCG(2641)
Description générale
Le glucagon-like peptide-1 (GLP-1, peptide-1 de type glucagon) est une hormone de 30 acides aminés sécrétée par les cellules intestinales de type L. La séquence de GLP-1 est étroitement conservée parmi les mammifères et est libérée sous sa forme active (7-36) en réponse à l′ingestion de nourriture. Elle est rapidement dégradée pour former une molécule inactive (9-36) après clivage par DPPIV. GLP-1 réduit le taux de glucose en régulant la sécrétion pancréatique, en ralentissant la vidange gastrique et en abaissant le désir de manger. Il constitue donc un biomarqueur important pour les études portant sur le diabète et l′obésité. Ce kit mesure la forme active (7-36) et la forme inactive (9-36) de GLP-1.
Spécificité
La paire d′anticorps utilisée dans cet essai est spécifique à GLP-1 (7-36) et (9-36) et ne présente pas de réactivité croisée avec GLP-2, GIP, le glucagon ou l′oxyntomoduline.
Réactivité croisée
GLP-1 est conservé chez presque tous les mammifères.
Application
Cet essai de 3 heures et demie est réalisé à température ambiante et nécessite 50 µl d′échantillon de sérum, de plasma ou de cultures par puits.
Domaine de recherche
Métabolisme
Permet de détecter/quantifier : Le glucagon-like peptide-1
Clause de non-responsabilité
Produit réservé aux activités de recherche. Ne pas utiliser dans des procédures de diagnostic.
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Met. Corr. 1 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Les clients ont également consulté
Lindsey M Rings et al.
Journal of veterinary internal medicine, 33(6), 2752-2764 (2019-10-31)
The enteroinsular axis (EIA) comprises intestinal factors (incretins) that stimulate insulin release after PO ingestion of nutrients. Glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) and glucagon-like peptide-1 (GLP-1) are the main incretins. The EIA has not been investigated in healthy neonatal foals but
Yasutaka Takeda et al.
Physiological reports, 8(11), e14469-e14469 (2020-05-31)
The short-form glucose-dependent insulinotropic polypeptide (GIP) (1-30) is released from islet alpha cells and promotes insulin secretion in a paracrine manner in vitro. However, it is not well elucidated how GIP (1-30) is involved in glucose metabolism in vivo, since
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. Are there any instances of cross-reactivity to Liraglutide when testing patient samples treated with Liraglude in EZGLP1T-39K, considering that these patient samples read higher than control samples?
    1 answer
    1. The kit has not been tested for cross-reactivity to liraglutide. Since liraglutide is similar to GLP-1 7-37 and our kit has 15% cross-reactivity to GLP-1 7-37, there is a possibility of some cross-reactivity.
      Helpful?
  2. What information is available for the antibodies used in the GLP-1 Total ELISA kit (EZGLP1T-36K)?
    1 answer
    1. The sequence and epitope are proprietary. The capture involves a polyclonal rabbit anti GLP-1 total, while the detection uses a monoclonal mouse anti GLP-1 (7-36), and the immunogen is mid molecule.
      Helpful?
  3. What is the cross reactivity to other forms of GLP-1?
    1 answer
    1. The assay detects GLP-1 (1-37, 1-36, 7-37), with a moderate affinity and exhibits 12-15% cross-reactivity.