Documents
1.00165
Supelco
Acide borique
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Synonyme(s) :
Acide orthoborique, trihydroxydobore
About This Item
Formule linéaire :
H3BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.83
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352301
Numéro de classement CE :
233-139-2
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
suitable for SM 4500 - NH3
suitable for SM 5210
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
EMSURE®
Pureté
99.5-100.5% (alkalimetric)
Forme
solid
Puissance
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impuretés
≤0.005% In methanol insoluble matter
≤0.05% Nonvolatile with methanol
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
49.2 g/L
Densité
1.489 g/cm3 at 23 °C
Masse volumique apparente
400‑600 kg/m3
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0003%
phosphate (PO43-): ≤0.0005%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Traces de cations
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤0.0001%
Pb: ≤0.001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Température de stockage
2-30°C
Chaîne SMILES 
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
L'acide borique (produit de qualité EMSURE®) est utilisé dans des analyses réglementées et des applications de laboratoire hautement exigeantes. Il offre une qualité premium et un éventail exclusif de spécifications pour une meilleure maitrise des conditions d'analyses et l'élimination des incertitudes. Les produits de qualité EMSURE® sont conformes à toutes les réglementations internationales et peuvent être utilisés dans diverses applications.
Application
L'acide borique peut être utilisé dans les applications suivantes :
  • détermination de la teneur en protéines d'échantillons de yaourt.
  • analyse immédiate d'échantillons d'algues de l'espèce Caulerpa.
Caractéristiques et avantages
  • Spécifications les plus complètes au monde
  • Jusqu'à 70 paramètres testés
  • Pureté extraordinaire
  • Valeurs limites très basses
  • Plus grande précision et meilleur contrôle des analyses
  • Optimisé pour des analyses très critiques et exigeantes
  • Idéal pour le développement de méthodes
  • Pas d'interférence ni de contamination due à des impuretés inconnues
Remarque sur l'analyse
Dosage (alcalimétrie) : 99,5 - 100,5 %
Identité : satisfait au test
Apparence de la solution : satisfait au test
pH (3,3 %, eau) : 3,8 - 4,8
Chlorures (Cl) : ≤ 0,0003 %
Phosphates (PO₄) : ≤ 0,0005 %
Sulfates (SO₄) : ≤ 0,0005 %
Solubilité dans l′éthanol : satisfait au test
Matière insoluble dans le méthanol : ≤ 0,005 %
Métaux lourds (exprimés en Pb) : ≤ 0,0005 %
Ca (Calcium) : ≤ 0,002 %
Fe (Fer) : ≤ 0,0001 %
Pb (plomb) : ≤ 0,001 %
Impuretés organiques : satisfait au test
Substances non volatiles avec le méthanol : ≤ 0,05 %
Correspond à ACS, ISO, Réact. Ph. Eur.
Informations légales
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.