Principaux documents
PCX001
Millipore
Pellicon® Capsule Stand
1 EA
2 971,00 $
2 971,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
2 971,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
2 971,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
carbon fiber (reinforced Nylon 12)
stainless steel (300 series)
Fabricant/nom de marque
Pellicon®
Hauteur
10.5 in. (26.7 cm)
105 mm
Largeur
4.5 in. (11.4 cm)
Profondeur
7 in. (17.8 cm)
Description générale
The Pellicon® Capsule Stand accommodates up to two 0.1 m2 capsules in parallel or three 0.1 m2 capsules in series on one side and one 0.5 m2 capsule on the opposite side.
Caractéristiques et avantages
Material
  • 300 series stainless steel, Carbon fiber reinforced Nylon 12
Informations légales
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany