339067
Acide borique
99.97% trace metals basis
Synonyme(s) :
Boracic acid, Borofax
About This Item
Produits recommandés
Agence
suitable for SM 5210
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.97% trace metals basis
Forme
powder or crystals
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: soluble
Densité
1.440 g/cm3
Application(s)
histology
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Application
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.