202878
Acide borique
99.999% trace metals basis
Synonyme(s) :
orthoboric acid
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
2.6 mmHg ( 20 °C)
Niveau de qualité
Pureté
99.999% trace metals basis
Forme
crystalline powder
Pf
160 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
water: 49.2 g/L at 20 °C
Densité
1.49 g/cm3 at 23 °C
Chaîne SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Boric acid finds uses in several areas; such as
- In glass fibres, to enhance its resistance and color
- In glazing ceramic wares
- As a condensing agent, chemical intermediate and as a precursor for preparation of borates and other boron based compounds
- As a water coolant in nuclear reactors
- In electrolytic condensers and capacitors 1
Conditionnement
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Les clients ont également consulté
Articles
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.