Principaux documents
601586
Sigma-Aldrich
Boric acid-10B
95 atom % 10B
5 G
199,00 $
25 G
684,00 $
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Changer de vue
5 G
199,00 $
25 G
684,00 $
About This Item
Formule linéaire :
H310BO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
61.03
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
ID de substance PubChem :
199,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Demander des informations complémentaires
Pureté isotopique
95 atom % 10B
Niveau de qualité
Densité
1.435 g/mL at 25 °C (lit.)
Changement de masse
M-1
Chaîne SMILES 
O[10B](O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H/i1-1
Clé InChI
KGBXLFKZBHKPEV-BJUDXGSMSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Repr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable