Documents
1.00056
SAFC
Acide acétique
(glacial) 100%, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, E 260
Fabrication pharma
Synonyme(s) :
Acide acétique, Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Numéro Beilstein :
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro E:
E260
Numéro de classement CE :
200-580-7
Agence
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Gamme de produits
EMPROVE® EXPERT
Pureté
≥99.8-100.5% (alkalimetric)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
485 °C
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Concentration
100%
Technique(s)
API processing | polymorph screening: suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
kinematic viscosity
1.17 cSt(20 °C)
Point d'ébullition
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
soluble 602.9 g/L
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.0005%
Traces de cations
Al: ≤0.00005%
As: ≤0.00010%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
Hg: ≤0.00010%
Pb: ≤0.00005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Application(s)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Description générale
En formulation, il n'est pas toujours facile de trouver le bon excipient qui réponde à la fois à vos besoins et aux exigences règlementaires. Grâce à notre savoir-faire, à nos connaissances des applications et à notre expertise règlementaire, nous sommes à vos côtés à chaque étape du développement, de la transposition d'échelle et de la production.
Dans le cadre de notre programme Emprove®, nos matières premières sont accompagnées d'une documentation complète qui permet d'assurer la conformité de votre produit pharmaceutique ou biopharmaceutique, la parfaite transparence de votre chaîne d'approvisionnement et l'atténuation des risques. Notre marque SAFC® pour la formulation et la production pharmaceutiques et biopharmaceutiques est une famille de produits de haute qualité qui satisfait aux procédures de contrôle qualité les plus strictes et qui est produite selon les bonnes pratiques de fabrication en vigueur.
Application
L'acide acétique peut être utilisé comme acidifiant et comme constituant de tampon dans une multitude de préparations et de procédés de production pharmaceutiques, par exemple le fractionnement du plasma.
Informations légales
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 1