05-745R
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys4), clone 15-10C-E4, monoclonal de lapin
clone 15-10C-E4, Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
H3K4me3, Histone H3 (tri methyl K4)
731,00 $
About This Item
731,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
15-10C-E4, monoclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
ELISA: suitable
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys4)
Informations sur le gène
human ... H3F3B(3021)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
données représentatives du lot. Une immunoprécipitation de la chromatine a été réalisée à l'aide du kit Magna ChIP HiSens (réf. 17-10460), 3 µl d'anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys4) (réf. 05-745R), 20 µl de billes avec protéine A/G, et la chromatine de 1e6 cellules HeLa réticulées, suivie d'une purification de l'ADN à l'aide de billes magnétiques. Des banques ont été préparées à partir des échantillons d'ADN de départ et ChIP selon des protocoles standards avec des adaptateurs à code-barres Illumina, puis analysées sur un instrument Illumina HiSeq. Plus de dix-huit millions de lectures ("read") tirées de fichiers FastQ ont été cartographiées avec Bowtie (http://bowtie-bio.sourceforge.net/manual.shtml) après suppression des étiquettes ("tag") avec TagDust (http://genome.gsc.riken.jp/osc/english/dataresource/). Les pics ont été identifiés à l'aide de l'algorithme MACS (http://luelab.dfci.harvard.edu/MACS/), après visualisation des pics et des lectures sous forme de piste personnalisée ("custom track") dans UCSC Genome Browser (http://genome.ucsc.edu) à partir de fichiers BigWig et BED. Les 25 % de pics les plus élevés identifiés dans les ensembles de données 05-745R et 07-473 montraient 99 % de chevauchement avec les pics identifiés dans la piste ENCODE H3K4me3 BROAD Histone pour les cellules HeLa S3.
Épigénétique et fonction nucléaire
Histones
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit. Remarque : Les variations de température à l'intérieur des congélateurs en dessous de -20 °C peuvent provoquer la congélation des solutions à base de glycérol durant le stockage.
Informations légales
Clause de non-responsabilité
En option
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable