06-1363
Anti-SRp30a (SF2) Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
serine/arginine-rich splicing factor 1, pre-mRNA-splicing factor SF2, P33 subunit, SR splicing factor 1, splicing factor 2, splicing factor, arginine/serine-rich 1, Alternative-splicing factor 1
376,00 $
About This Item
376,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRSF1(6426)
Description générale
Immunogène
Application
1:500 dilution from a representative lot detected SRp30a in NIH/3T3 cells.
Epigenetics & Nuclear Function
RNA Metabolism & Binding Proteins
Qualité
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected SRp30a on 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
NIH/3T3 cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable