Documents
07-449-AF488
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys27), conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 488
from rabbit, ALEXA FLUOR 488
Synonyme(s) :
Anti-H3.4, Anti-H3/g, Anti-H3FT, Anti-H3t, Anti-HIST3H3, Histone H3.1t, H3/t, H3t, H3/g, trimethyl-Histone (Lys27), Alexa Fluor 488 Conjugate
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rat, human, mouse
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
trimethylation (Lys27 )
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes. La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur les acides aminés lysine et arginine, et la phosphorylation de la sérine en thréonine. Des variants de l'histone H3 (H3.1, H3.2 et H3.3) sont impliqués dans la mémoire épigénétique de l'état cellulaire. Les profils pangénomiques de l'histone H3 dépendent de la séquence d'acides aminés et évoluent avec la différenciation cellulaire au niveau des locus régulés au cours du développement.
Spécificité
La spécificité de l'anticorps non conjugué (réf. 07-449) pour l'épitope H3K27me3 a été confirmée à l'aide des biopuces à anticorps Absurance Histone H3 (réf. 16-667) et Absurance Histones H2A, H2B, H4 (réf. 16-665).
Réactivité croisée à prévoir avec un large spectre d'espèces.
Immunogène
Peptide de synthèse doublement ramifié contenant la séquence …AR(Kme3)SAP… conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH), où Kme3 correspond à la triméthyl-lysine située au niveau du résidu 27 de l'histone H3 humaine.
Épitope : H3K27me3
Application
Cet anticorps anti-triméthyl-histone H3 (Lys27) conjugué au fluorochrome Alexa Fluor 488 est validé pour une utilisation en immunocytochimie pour la détection de la triméthyl-histone H3.
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'anticorps non conjugué (réf. 07-449) s'avère également convenir aux applications d'immunohistochimie, d'immunocytochimie, d'immunoprécipitation, de tests multiplex, de western blotting, d'immunoprécipitation de la chromatine (ChIP) et de séquençage après immunoprécipitation de la chromatine (ChIP-seq).
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par immunocytochimie sur des cellules A431
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/100e de cet anticorps a permis de détecter la triméthyl-histone H3 (Lys27) dans des cellules A431.
Description de la cible
Poids réel : ~16 kDa
Forme physique
Anticorps de lapin purifié conjugué, dans du PBS contenant 15 mg/ml de BSA et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 °C et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : voir la fiche technique du lot concerné.
Informations légales
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2