Documents
07-274
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-diméthyl-histone H3 (Lys36)
serum, Upstate®
Synonyme(s) :
H3K36me2, Histone H3 (di methyl K36), H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, Drosophila, Schizosaccharomyces pombe, Saccharomyces cerevisiae, vertebrates, human, chicken
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
ChIP: suitable
dot blot: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
dimethylation (Lys36)
Informations sur le gène
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
Description générale
L'histone H3 est l'une des cinq principales protéines de type histone impliquées dans la structure de la chromatine chez les cellules eucaryotes. Caractérisée par un domaine principal globulaire et une longue queue N-terminale, l'histone H3 détermine la structure en "collier de perles" des nucléosomes.
La queue N-terminale de l'histone H3 dépasse de la structure globulaire centrale du nucléosome et peut subir différentes modifications épigénétiques qui affectent les processus cellulaires. Ces modifications incluent la fixation covalente de groupements méthyle ou acétyle sur des acides aminés lysine et arginine et la phosphorylation de la sérine ou de la thréonine.
Spécificité
Large réactivité croisée prévue entre espèces.
Reconnaît l'histone H3 méthylée (Lys36), d'un Mr de 17 kDa déterminé par immunoblotting. Ne produit pas de réaction croisée avec les peptides contenant de la diméthyl-histone H4 Lys20, ou de l'histone H3 Lys4, Lys9, ou Lys27.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés 30-38 (CPATGGV(diméthyl-K)KP) de l'histone H3 avec ajout d'un résidu C N-terminal à des fins de conjugaison. La séquence immunisante est conservée du genre Tetrahymena à l'homme.
Épitope : Lys36
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Sous-domaine de recherche
Histones
Utilisez l'anticorps polyclonal de lapin anti-diméthyl-histone H3 (Lys36), validé en WB et DB, pour détecter la diméthyl-histone H3 (Lys36), aussi appelée H3K36me2 ou histone H3 (diméthyl K36).
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des protéines extraites en milieu acide de cellules traitées au butyrate de sodium.
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter l'histone H3 méthylée dans des protéines extraites en milieu acide de cellules HeLa non traitées (référence. 13-112). L'anticorps n'est pas parvenu à détecter l'histone H3 de Xenopus laevis recombinante purifiée à partir d'E. coli (référence 14-411).
Description de la cible
17 kDa
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin immunodéplété en IgG dans un tampon contenant 0,05 % d'azoture de sodium avant ajout de glycérol jusqu'à une concentration de 30 %. Liquide à -20 ºC. Le sérum a été passé sur une colonne d'immunoaffinité contenant le peptide non modifié.
Produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception. Pour récupérer un maximum de produit, centrifuger le flacon avant de retirer le capuchon.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Lysat de cellules HeLa traitées au butyrate de sodium et extraites en milieu acide.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Set2 is a nucleosomal histone H3-selective methyltransferase that mediates transcriptional repression
Strahl, B. D., et al
Molecular and cellular biology, 22, 1298-1306 (2002)
Ni Li et al.
The Journal of clinical investigation, 127(4), 1284-1302 (2017-03-21)
Loss of phosphatase and tensin homolog (PTEN) and activation of the PI3K/AKT signaling pathway are hallmarks of prostate cancer (PCa). However, these alterations alone are insufficient for cells to acquire metastatic traits. Here, we have shown that the histone dimethyl
Rice jmjC domain-containing gene JMJ706 encodes H3K9 demethylase required for floral organ development.
Sun, Qianwen and Zhou, Dao-Xiu
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 105, 13679-13684 (2008)
Hai-Ning Du et al.
The Journal of biological chemistry, 285(15), 11704-11713 (2010-02-09)
Set2-mediated H3 Lys(36) methylation is a histone modification that has been demonstrated to function in transcriptional elongation by recruiting the Rpd3S histone deacetylase complex to repress intragenic cryptic transcription. Recently, we identified a trans-histone pathway in which the interaction between
Robert Jeffrey Schmitz et al.
Plant physiology, 149(2), 1196-1204 (2008-12-19)
The spectrum of histone modifications at a given locus is a critical determinant for the correct output of gene expression. In Arabidopsis (Arabidopsis thaliana), many studies have examined the relationship between histone methylation and gene expression, but few studies exist