05-831-I
Anti-Beta (β)-Amyloid antibody
mouse monoclonal, 12F4
Synonyme(s) :
Amyloid beta A4 protein, ABPP, APPI, APP, Alzheimer disease amyloid protein, Cerebral vascular amyloid peptide, CVAP, PreA4, Protease nexin-II, PN-II
622,00 $
About This Item
622,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
Anti-Amyloid Beta (ABeta) x-42 Antibody, clone 12F4, clone 12F4, from mouse
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
12F4, monoclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA Analysis: A representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrates a loss of signal against Amyloid Beta (ABeta) x-42.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected Amyloid Beta (ABeta) x-42, but demonstrated a loss of signal against x-40 and not x-43 in WB (Prof. J. Buxbaum, Mt. Sinai School of Medicine).
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:2,000 dilution of this antibody detected Amyloid Beta (Abeta) x-42 in human Alzheimer′s disease brain tissue.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Remarque sur l'analyse
Human Alzheimer′s brain tissue.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable