The immunogen used to make this antibody corresponding to amino acids 1-40 of beta Amyloid. The antibody reacts specifically with β-amyloid protein. The epitope recognized by the antibody resides within amino acids 1-12 of the β-amyloid protein.
A5213
Anti-β-Amyloid antibody, Mouse monoclonal
clone BAM-10, ascites fluid
Synonyme(s) :
Anti-A-BETA, Anti-Amyloid Beta Precursor Protein
1 000,00 $
About This Item
1 000,00 $
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Conjugué
unconjugated
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
BAM-10, monoclonal
Contient
15 mM sodium azide
Espèces réactives
human
Validation améliorée
independent
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:2,000 using formic acid-treated, formalin-fixed, human Alzheimer′s disease (AD) brain sections.
indirect ELISA: suitable
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
-
Please let us know the specificity of this antibody for Anti-beta Amyloid 1-40 or 1-41 or 1-42?