Documents
AB5078P
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-bêta-amyloïde 1-42
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Anti-AAA, Anti-ABETA, Anti-ABPP, Anti-AD1, Anti-APPI, Anti-CTFgamma, Anti-CVAP, Anti-PN-II, Anti-PN2, Anti-alpha-sAPP, Anti-preA4
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
chicken, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... APP(351)
Description générale
Les plaques cérébrales et vasculaires associées à la maladie d'Alzheimer sont principalement composées de peptides bêta-amyloïdes (Aβ). L'Aβ est dérivée du clivage de la protéine précurseur amyloïde (APP) et varie en longueur de 39 à 43 acides aminés. Les peptides Aβ [1-40], Aβ [1-42] et Aβ [1-43] résultent du clivage de l'APP après les résidus 40, 42 et 43 respectivement. Le clivage se fait par gamma-sécrétase lors de la dernière étape du traitement de l'APP. Les peptides Aβ [1-40], Aβ [1-42] et Aβ [1-43] sont des constituants majeurs des plaques et des nœuds présents dans la maladie d'Alzheimer. Ces peptides et les anticorps anti-Aβ ont été développés comme outils pour étudier la biologie de la maladie d'Alzheimer.
Spécificité
Reconnaît la bêta-amyloïde 1-42. L'anticorps ne présente pas de réactivité notable avec la bêta-amyloïde 1-40 en ELISA.
L'une des étapes initiales les plus importantes à l'origine de la perte de mémoire et de cognition dans la maladie d'Alzheimer (MA) implique le clivage protéolytique de la protéine précurseur amyloïde (APP, chromosome 21) qui produit de courts peptides de 40, 42 et 43 acides aminés (bêta amyloïdes 1-40, 1-42 et 1-43). La polymérisation de la bêta-amyloïde, puis son dépôt neuronal (amyloïde) entraîne une dégénérescence des neurones intervenant dans la mémoire et la cognition.
Immunogène
Séquence peptidique de six acides aminés de l'extrémité C-terminale de la bêta-amyloïde humaine 1-42.
Épitope : extrémité C-terminale
Application
Analyse par immunohistochimie (paraffine) :
Western blotting :
une concentration de 1-10 µg/ml d'un lot précédent a été utilisée. (technique de chimiluminescence).
ELISA :
une dilution au 1/10 000e-1/100 000e d'un lot précédent a été utilisée avec 50-100 ng de peptide immunogène/puits.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-bêta-amyloïde 1-42 est un anticorps dirigé contre la bêta-amyloïde 1-42 destiné aux analyses par ELISA, IH et IH(P) et WB.
Sous-domaine de recherche
Maladies neurodégénératives
Qualité
Produit évalué en routine par immunohistochimie (paraffine) sur du tissu cérébral atteint de la maladie d'Alzheimer.
Analyse par immunohistochimie (paraffine) :
Marquage de la bêta-amyloïde (réf. AB5078P) sur du tissu cérébral atteint de la maladie d'Alzheimer. Tissus prétraités au citrate, pH 6,0. L'anticorps a été dilué au 1/35e, en utilisant la détection IHC-Select à l'aide du système HRP-DAB. L'immunoréactivité est observée sous la forme d'un marquage des dépôts de plaques (marron) ou des dépôts amyloïdes vasculaires cérébraux sur les parois des vaisseaux sanguins (marron).
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon liquide contenant du PBS avec 0,1 % de BSA.
Produit purifié par immuno-affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Tissu de cerveau atteint de la maladie d'Alzheimer, extraits de tissus entiers issus de cerveau de souris. C03-801.
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Accumulation of intraneuronal ?-amyloid 42 peptides is associated with early changes in microtubule-associated protein 2 in neurites and synapses.
Takahashi, RH; Capetillo-Zarate, E; Lin, MT; Milner, TA; Gouras, GK
Testing null
Chronic thrombin exposure results in an increase in apolipoprotein-E levels.
Mhatre, M; Hensley, K; Nguyen, A; Grammas, P
Journal of Neuroscience Research null
Ramon Velazquez et al.
Molecular neurodegeneration, 11(1), 52-52 (2016-07-15)
Alzheimer's disease (AD) is the most prevalent neurodegenerative disorder worldwide. Clinically, AD is characterized by impairments of memory and cognitive functions. Accumulation of amyloid-β (Aβ) and neurofibrillary tangles are the prominent neuropathologies in patients with AD. Strong evidence indicates that
Constantinos D Paspalas et al.
Alzheimer's & dementia : the journal of the Alzheimer's Association, 14(5), 680-691 (2017-12-16)
An animal model of late-onset Alzheimer's disease is needed to research what causes degeneration in the absence of dominant genetic insults and why the association cortex is particularly vulnerable to degeneration. We studied the progression of tau and amyloid cortical
Matthew M Harper et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 60(7), 2716-2725 (2019-06-28)
Traumatic brain injury (TBI) is a risk factor for developing chronic neurodegenerative conditions including Alzheimer's disease (AD). The purpose of this study was to examine chronic effects of blast TBI on retinal ganglion cells (RGC), optic nerve, and brain amyloid