Documents
ABE457
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-c-Fos
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Proto-oncogene c-Fos, Cellular oncogene fos, G0/G1 switch regulatory protein 7
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
sheep (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), rhesus macaque (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... FOS(2353)
Description générale
c-Fos appartient à une famille de facteurs de transcription codés par des gènes précoces immédiats (IEG). Ces facteurs, qui comprennent d'autres membres tels que Jun et Egr-1, ont également été identifiés comme proto-oncogènes. Le niveau basal d'expression de c-Fos et d'autres IEG est généralement faible, mais il augmente relativement vite (15 à 30 min pour les ARNm ; 30 à 60 min pour les protéines) et souvent de manière considérable en réponse aux changements d'activité cellulaire généralement causés par des stimuli externes, tels que le stress ou l'activation neuronale. Ainsi, ces IEG sont utilisés pour indiquer une activation cellulaire induite par une activité spécifique, notamment pour l'identification des neurones activés par divers facteurs de croissance ou médicaments neuroactifs et par des changements corrélés dans le comportement ou les états physiologiques.
Spécificité
Cet anticorps reconnait l'extrémité N-terminale de c-Fos.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à la KLH et correspondant à l'extrémité N-terminale de la protéine c-Fos humaine.
Application
Analyse par immunohistochimie : une dilution au 1/1 000e d'un lot représentatif a permis de détecter c-Fos dans des tissus de pons et de cervelet de rat.
Analyse par immunofluorescence : un lot représentatif a permis de détecter c-Fos dans des tissus de pons et de cervelet de rat.
L'anticorps anti-c-Fos est un anticorps polyclonal de lapin pour la détection de la protéine c-Fos, également appelée proto-oncogène c-Fos ou oncogène cellulaire Fos ; son utilisation a été validée en WB et en IHC.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HeLa traitées au PMA (TPA).
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter c-Fos dans 10 µg de lysat de cellules HeLa traitées au PMA (TPA).
Description de la cible
Poids réel (observé) : ~60/56 kDa. Cette protéine a de multiples isoformes produites par épissage alternatif et allant de 53 à 68 kDa (Jurado, J., et al. (2007). BMC Molecular Biology. 8:83-96.)
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules HeLa traitées au PMA (TPA)
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, veuillez vous référer au certificat d'analyse.
Not finding the right product?  
Try our Outil de sélection de produits.
Produit comparable
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Min-Yu Sun et al.
Scientific reports, 9(1), 16431-16431 (2019-11-13)
Pentameric GABAA receptors mediate a large share of CNS inhibition. The γ2 subunit is a typical constituent. At least 11 mutations in the γ2 subunit cause human epilepsies, making the role of γ2-containing receptors in brain function of keen basic
Ozra Dehkordi et al.
Journal of alcoholism and drug dependence, 5(4) (2017-10-19)
Orexin/hypocretin-containing neurons in lateral hypothalamus (LH) are implicated in the neurobiology of nicotine addiction. However, the neuroanatomical relationships between orexin-neurons/nerve fibers and nicotine-activated cells within the reward-addiction neurocircuitry is not known. In the present study in mice, we first used
Anett J Nagy et al.
PLoS biology, 16(6), e2004712-e2004712 (2018-06-26)
Evolutionary development of vision has provided us with the capacity to detect moving objects. Concordant shifts of visual features suggest movements of the observer, whereas discordant changes are more likely to be indicating independently moving objects, such as predators or
Sydney Aten et al.
Neuropharmacology, 144, 256-270 (2018-10-21)
miR-132 and miR-212 are structurally-related microRNAs that are expressed from the same non-coding transcript. Accumulating evidence has shown that the dysregulation of these microRNAs contributes to aberrant neuronal plasticity and gene expression in the mammalian brain. Consistent with this, altered
Isabel F Augur et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(39), 10174-10180 (2016-09-30)
The ventromedial prefrontal cortex (vmPFC) has been shown to negatively regulate cocaine-seeking behavior, but the precise conditions by which vmPFC activity can be exploited to reduce cocaine relapse are currently unknown. We used viral-mediated gene transfer of designer receptors (DREADDs)