Principaux documents
06-519
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-phospho-CREB (Ser133)
Upstate®, from rabbit
Synonyme(s) :
active transcription factor CREB, cAMP responsive element binding protein 1, cAMP-response element-binding protein-1, transactivator protein
100 μL
548,00 $
548,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1118
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
548,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
548,00 $
Disponible pour expédition le31 mars 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1118
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, hamster, human
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
electrophoretic mobility shift assay: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer133)
Informations sur le gène
human ... CREB1(1385)
Description générale
CREB est un facteur de transcription à domaine β-ZIP qui active des gènes cibles via les protéines CRE ("cAMP response element"). La protéine CREB est capable de médier les signaux issus de nombreux stimuli physiologiques, entraînant la régulation d'un large éventail de réponses cellulaires. Même si la protéine CREB est exprimée dans un grand nombre de tissus, elle joue un grand rôle régulateur dans le système nerveux. Elle jouerait un rôle essentiel dans la promotion de la survie neuronale, la prolifération des précurseurs, la croissance des neurites et la différenciation neuronale dans certaines populations de neurones. En tant que médiateur des voies des neurotrophines, la protéine CREB favorise la croissance des neurites et la différenciation. Elle est aussi capable d'activer sélectivement de nombreux gènes en aval via des interactions avec différents partenaires de dimérisation. La protéine CREB est activée par phosphorylation du résidu Ser133 par diverses voies de signalisation, notamment la signalisation Erk, Ca2+ et la signalisation du stress.
Spécificité
Reconnaît la protéine CREB phosphorylée (p43). Peut aussi reconnaître les protéines p30 et p38 kDa. Les protéines p30 et p38 peuvent correspondre respectivement aux protéines CREM et ATF-1 phosphorylées, puisque les deux protéines partagent une homologie importante avec le peptide immunisant phosphorylé de la protéine CREB.
Immunogène
Peptide de synthèse conjugué à de la KLH correspondant aux acides aminés comprenant et entourant le résidu Ser133 phosphorylé de la protéine CREB.
Épitope : phospho-Ser133
Application
Immunoprécipitation :
Un volume de 10 μl d'un précédent lot a permis d'immunoprécipiter la protéine CREB phosphorylée à partir de 500 μg de cellules traitées avec de la forskoline 50 μM.
Immunohistochimie :
Une dilution au 1/1000e de précédents lots a permis de détecter la protéine CREB phosphorylée dans des coupes de cerveaux de rat normal et ischémique fixés au formol et inclus en paraffine.
Retard sur gel (EMSA) :
Des laboratoires indépendants ont montré que cet anticorps génère un retard sur gel.
Domaine de recherche
Signalisation
L'utilisation de l'anticorps polyclonal de lapin anti-phospho-CREB (Ser133) a fait l'objet de nombreuses publications et a été validée en EMSA, IHC, IHC(P), IP et WB pour la détection de la protéine phospho-CREB (Ser133), aussi dénommée facteur de transcription actif CREB, ou protéine 1 se liant au CRE ("cyclic AMP response element-binding protein").
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules NIH/3T3 de souris traitées avec de la forskoline 50 mM.
Analyse par western blotting : À une dilution au 1/1000e, cet anticorps a permis de détecter la protéine CREB sous sa forme phosphorylée au niveau de Ser133 dans des lysats de cellules NIH/3T3 traitées par forskoline via SDS-PAGE et transférées sur une membrane en PVDF (Immobilon-P).
Description de la cible
Détecte uniquement la protéine CREB phosphorylée au niveau de Ser133 (~43 kDa). Peut reconnaître ATF-1 (~38 kDa) et CREM (~30 kDa) car les deux protéines partagent une homologie importante avec le peptide immunisant phosphorylé.
Forme physique
Format : Produit purifié
IgG de lapin purifiée dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 15 mM, 0,05 % d'azoture de sodium et 30 % de glycérol.
Produit purifié sur résine Sepharose-protéine A puis par chromatographie sur immunoadsorbant avec une colonne de gel d'affinité avec protéine CREB non phosphorylée.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an à -20 °C à partir de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Dès réception, et avant retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Diviser en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et les stocker à -20 °C.
Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
Extraits nucléaires de cellules WI-38 stimulées par de la forskoline.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
M J Meaney et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 20(10), 3926-3935 (2000-05-11)
Postnatal handling increases glucocorticoid receptor expression in the rat hippocampus, thus altering the regulation of hypothalamic synthesis of corticotropin-releasing hormone and the hypothalamic-pituitary-adrenal response to stress. The effect on glucocorticoid receptor gene expression represents one mechanism by which the early
Brian DellaValle et al.
Malaria journal, 15(1), 427-427 (2016-08-25)
Cerebral malaria from Plasmodium falciparum infection is major cause of death in the tropics. The pathogenesis of the disease is complex and the contribution of reactive oxygen and nitrogen species (ROS/RNS) in the brain is incompletely understood. Insulinotropic glucagon-like peptide-1
K Ogita et al.
Neuroreport, 11(4), 859-862 (2000-04-11)
Radiolabeled probes for the transcription factor, activator protein-1 (AP-1), bound differentially to nuclear fractions of discrete structures of the guinea pig cochlea (organ of Corti, lateral wall tissues, and spiral ganglion). Noise exposure (4 kHz octave band, 115 dB, for
Mitogen regulated induction of FRA-1 proto-oncogene is controlled by the transcription factors binding to both serum and TPA response elements.
Adiseshaiah, P; Peddakama, S; Zhang, Q; Kalvakolanu, DV; Reddy, SP
Oncogene null
G Y Wu et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 98(5), 2808-2813 (2001-02-28)
The cAMP-responsive element binding protein (CREB), a key regulator of gene expression, is activated by phosphorylation on Ser-133. Several different protein kinases possess the capability of driving this phosphorylation, making it a point of potential convergence for multiple intracellular signaling