05-168
Anti-TNFα Antibody, clone MPG-XT3
clone MPG-XT3, Upstate®, from rat
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
MPG-XT3, monoclonal
Espèces réactives
mouse
Fabricant/nom de marque
Upstate®
Technique(s)
neutralization: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TNF(7124)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualité
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable