Documents
PHCC3CHARG
Millipore
Socle de chargement Scepter 3.0
Synonyme(s) :
3.0 Charging Dock, Scepter Charging Station, Station for Charging Scepter
About This Item
Code UNSPSC :
41131501
Nomenclature NACRES :
NC.57
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
Scepter
Technique(s)
cell counting: suitable
Compatibilité
Scepter
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
La station de charge Scepter 3.0 peut être montée (à l'aide du kit de montage de la station de charge Scepter 3.0, vendu séparément) selon plusieurs options de montage ou peut être stockée de manière stationnaire sur la paillasse. La station de charge permet de ranger le Scepter 3.0 lorsqu'il n'est pas utilisé, libérant ainsi de l'espace précieux sous la hotte ou sur la paillasse.
Une station de charge est incluse avec les instruments Scepter 3.0 et peut également être achetée séparément pour de multiples options de charge.
Composants
Incluse avec les instruments Scepter 3.0 :PHCC340KITPHCC360KITPeut être achetée séparément en tant que station de charge supplémentaire pour le Scepter 3.0
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Articles
The Scepter™ 3.0 Cell Counter, when used in conjunction with a 40 μm aperture sensor, can accurately count and precisely size a wide range of cell types and particles. This application note demonstrates two examples of experiments using the instrument’s sensitive size-discriminating capacity for rapid qualitative assessment of individual cell populations.
Contenu apparenté
Scepter™ Cell Counter is a portable device which brings consistency in cell counting right to the culture hood in less than 30 seconds.
Scepter™ counting is 7 to 10 times faster than hemocytometry-and also faster than other automated counters. Learn more about how this amazing technology works
A list of which mammalian and other key phenotypes have been validated for Scepter™ counting precision.