MABT1351
Anti-Tspan8-C Antibody, clone 51/15-8G4-17-42-1
clone 51/15-8G4-17-42-1, from rat
Synonyme(s) :
Tetraspanin-8, Tspan-8
231,00 $
About This Item
231,00 $
Produits recommandés
Source biologique
rat
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
51/15-8G4-17-42-1, monoclonal
Espèces réactives
human, mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2aκ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Tspan8(216350)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Tspan8-C in HT-29 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité